Vials, CrossLab
Vials, 0,70 ml, 12×32 mm, Nein, Crimp/snap
Artikelnr. HEWL8010-0159
Anbieter: Agilent
Springe zu:
Product Details & Documents
These wide opening translucent vials are made from virgin PP and can be used with crimp or snap caps.
Zertifizierung: Meets the requirements of 21 CFR 177.1520
Spezifikationen
- Mit Deckel:Nein
- Ø×H:12×32 mm
- Kapazität:0,70 ml
- Bezeichnung:Vials
- Seq:03
- Verschlusstyp:Crimp/snap