Vials, CrossLab
Vials, 0,25 ml, 12×32 mm, Nein, Crimp/snap
Artikelnr. HEWL8010-0158
Anbieter: Agilent
Springe zu:
Product Details & Documents
These wide opening translucent vials are made from virgin PP and can be used with crimp or snap caps.
Zertifizierung: Meets the requirements of 21 CFR 177.1520
Spezifikationen
- Mit Deckel:Nein
- Ø×H:12×32 mm
- Kapazität:0,25 ml
- Bezeichnung:Vials
- Seq:01
- Verschlusstyp:Crimp/snap
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.