Der syngene ir-filter arbeitet zusammen mit den syngene gbox- und gbox mini-systemen und kann nur mit dem epi/rgb-modul verwendet w erden. null
Artikelnr. SYNOFILTIR-GX
Lieferant: Syngene (a division of the Synoptics group)
Frequently Bought Together