AuftragsverfolgungKontakt
Staining jars | Avantor
Staining jars
Färbeschale, Pressglas, - mm
Artikelnr. MARI4200005
Anbieter:   MARIENFELD
Staining jars
Artikelnr. MARI4200005
Anbieter:  MARIENFELD
Staining jars
Staining jars
Färbeschale, Pressglas, - mm
Preis
141,15 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Staining set consists of glass dish and staining jar made of soda lime glass, and staining tray made of either pressed glass or stainless steel.
These staining tray hold up to 10 slides (76×26 mm).
Jars made of heavy-walled soda lime glass with a relatively high coefficient of expansion, and it should not exposed to rapid temperature changes, to avoid cracks caused by tensions.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Färbeschale, Pressglas
  • B×T×H:
    - mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.