Lockout-Sets
Product Details & Documents
Diese tragbaren Lockout-Sets sind zugeschnitten auf bestimmte Anwendungen.
Mini-Lockout-Starterset:
- 2 Sicherheitsverriegelungen 25 mm (rot/gelb)
- 2 Sicherheitsverriegelungen 38 mm (rot/gelb)
- 6 Brady Sicherheitsvorhängeschlösser 38 mm (eines je Farbe)
- Nylon-Schließbügelverriegelung
Lockout-Einsteigerset (in Nylon-Lockout-Tasche):
- Kleine Universal-Ventilabsperrvorrichtungsbasis, kleiner Blockierarm für die Universal-Ventilabsperrvorrichtung, Kabel für die Universal-Ventilabsperrvorrichtung, APCLO mit ummanteltem Kabel
- 2 Brady Sicherheitsvorhängeschlösser (rot)
- 1 Blankoschild
- Stift
Ultimatives Lockout-Set (in Tasche):
- Großer Universal-Ventilabsperr-Klemmblock, großer Blockierarm
- Kabelanschluss, verstellbare Blockierung für Durchgangsventile, APCLO mit ummanteltem Metallkabel
- Große Verriegelung für Steckerverbindungen, rote Drosselklappenabsperrung, Zylinderverriegelung, Gaszylinderverriegelung, Mini-Kabelverriegelung
- Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch (227 V), Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch (480/600 V)
- Schutzschalter-Blockierset (480/600 V)
- Mini-Schutzschalter-Verriegelungs-Demoset (1 je Typ), Standard-Schutzschalter (mehrpolig)
- Nylon-Schließbügelverriegelung
- 1 Packung Sicherheitsvorhängeschlösser (rot)
- 1 Packung Sicherheitsverriegelungen 25 mm (rot)
- Schild „Do not operate“ und Stift
- Große Lockout-Tasche, Lockout-Gürteltasche
Spezifikationen
- Typ:Ultimate Sperrkit, Französisch