AuftragsverfolgungKontakt
Lockout-Sets | Avantor
Lockout-Sets
Ultimate Sperrkit, Niederländisch
Artikelnr. 116-0296
Lockout-Sets
Artikelnr. 116-0296
Anbieter:  
Lockout-Sets
Lockout-Sets
Ultimate Sperrkit, Niederländisch
Artikel gestrichen
Product Details & Documents
Diese tragbaren Lockout-Sets sind zugeschnitten auf bestimmte Anwendungen.
Mini-Lockout-Starterset:
- 2 Sicherheitsverriegelungen 25 mm (rot/gelb)
- 2 Sicherheitsverriegelungen 38 mm (rot/gelb)
- 6 Brady Sicherheitsvorhängeschlösser 38 mm (eines je Farbe)
- Nylon-Schließbügelverriegelung
Lockout-Einsteigerset (in Nylon-Lockout-Tasche):
- Kleine Universal-Ventilabsperrvorrichtungsbasis, kleiner Blockierarm für die Universal-Ventilabsperrvorrichtung, Kabel für die Universal-Ventilabsperrvorrichtung, APCLO mit ummanteltem Kabel
- 2 Brady Sicherheitsvorhängeschlösser (rot)
- 1 Blankoschild
- Stift
Ultimatives Lockout-Set (in Tasche):
- Großer Universal-Ventilabsperr-Klemmblock, großer Blockierarm
- Kabelanschluss, verstellbare Blockierung für Durchgangsventile, APCLO mit ummanteltem Metallkabel
- Große Verriegelung für Steckerverbindungen, rote Drosselklappenabsperrung, Zylinderverriegelung, Gaszylinderverriegelung, Mini-Kabelverriegelung
- Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch (227 V), Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch (480/600 V)
- Schutzschalter-Blockierset (480/600 V)
- Mini-Schutzschalter-Verriegelungs-Demoset (1 je Typ), Standard-Schutzschalter (mehrpolig)
- Nylon-Schließbügelverriegelung
- 1 Packung Sicherheitsvorhängeschlösser (rot)
- 1 Packung Sicherheitsverriegelungen 25 mm (rot)
- Schild „Do not operate“ und Stift
- Große Lockout-Tasche, Lockout-Gürteltasche
Spezifikationen
  • Typ:
    Ultimate Sperrkit, Niederländisch
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.