AuftragsverfolgungKontakt
Multi purpose bottles
Labels, self-adhesive, for multi purpose bottles
Artikelnr. RATI5922253
Anbieter:   RATIOLAB
Multi purpose bottles
Artikelnr. RATI5922253
Anbieter:  RATIOLAB
Multi purpose bottles
Multi purpose bottles
Labels, self-adhesive, for multi purpose bottles
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Polyethylene, blue translucent.
  • Incl. lid with nonwoven fabric liner
  • With graduations
  • Light protection
  • Wide neck diameter of 80 mm
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Labels, self-adhesive, for multi purpose bottles
  • Seq:
    03