Stackable drum sumps and pallets, WSP
Sump pallets, with capacity 4×200 l drums, WSP-4SKS, 1410×1290×1320 mm
Artikelnr. LACOP21-2422-A
Anbieter: LACONT UMWELTTECHNIK
Springe zu:
Product Details & Documents
These stackable drum sumps and pallets are made of stable construction from 3 mm sheet steel.
- Sump capacity of 220 L
- Ground clearance 100 mm for internal transport
- Space-savings as models WSP-STS and SKS can be double-stacked
- Corrosion protection by primer coating and painting or fire-galvanisation
Spezifikationen
- Bezeichnung:Sump pallets, with capacity 4×200 l drums, WSP-4SKS
- Seq:10
- B×T×H:1410×1290×1320 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.