AuftragsverfolgungKontakt
Stackable drum sumps and pallets, WSP | Avantor
Stackable drum sumps and pallets, WSP
Sump pallets, with capacity 2×200 l drums, WSP-2SKS, 1410×810×1400 mm
Artikelnr. LACOP21-2421-A
Stackable drum sumps and pallets, WSP
Artikelnr. LACOP21-2421-A
Stackable drum sumps and pallets, WSP
Sump pallets, with capacity 2×200 l drums, WSP-2SKS, 1410×810×1400 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These stackable drum sumps and pallets are made of stable construction from 3 mm sheet steel.
  • Sump capacity of 220 L
  • Ground clearance 100 mm for internal transport
  • Space-savings as models WSP-STS and SKS can be double-stacked
  • Corrosion protection by primer coating and painting or fire-galvanisation
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Sump pallets, with capacity 2×200 l drums, WSP-2SKS
  • Seq:
    08
  • B×T×H:
    1410×810×1400 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LACOZ50-1920-A
    Tension belt
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LACOP21-2470-A
    Safety chain