Allzweckthermometer
Stabtyp, rund, mit weißer Rückseite, Kapillarform, −10...+60 °C, 1,0 °C, 200 mm, Rot, Total, 6 ±1 mm
SCNL1011213
Diese Thermometer in Stabausführung mit roter Füllung sind zur allgemeinen Verwendung geeignet.
- Permanente Graduierung und Beschriftung
- Mit Öse
- Kapillarendurchmesser: 6 ±1 mm
:
:
:
- Ø:6 ±1 mm
- Eintauch-Tiefe:Total
- Bezeichnung:Stabtyp, rund, mit weißer Rückseite, Kapillarform
- Länge:200 mm
- Seq:09
- Teilung:1,0 °C
- Füllung:Rot
- Messbereich:−10...+60 °C