Probenehmer, StickProof
Probenehmer, 1100 mm, 25 mm, ≤50 ml
Artikelnr. 300-0117
Anbieter: BURKLE
Springe zu:
Product Details & Documents
Probenehmer aus Edelstahl für Pulver im Pharma-Bereich. Durch den konischen Zulauf der Spitze können kleinste und größere Mengen gezogen werden. StickProof ist aus einem Stück gefertigt, ohne Kanten, Rillen und Hinterschneidungen für eine einwandfreie und einfache Reinigung. Die Probe kann direkt am Auslaufende in Probenbeutel gefüllt werden. Befestigung des Beutels mit stabiler Halteklammer. StickProof: Bohrungs-Ø 25 mm, Kammerlänge 120 mm; Probenbeutel: 170×120 mm für 400 ml.
- Die besonders schlanke Spitze lässt sich leicht und tief einstechen
- Oberfläche elektropoliert
- Variable Probenmenge bis ca. 50 ml
- Edelstahl V4A (1.4404)/AISI 316 L
: Komplett mit Halteklammer und 100 St. PE-Probenbeuteln
Spezifikationen
- Ø:25 mm
- Volumen:≤50 ml
- Bezeichnung:Probenehmer
- Länge:1100 mm
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.KapazitätStärkeAbmessungenVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 113-5414Verpackungsbeutel mit Druckverschluss, 170×120 mm, 400 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 100 ST - 13,70 €
Produktinformationen
- Artikelnr.KapazitätStärkeAbmessungenVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.KapazitätStärkeAbmessungenVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.KapazitätStärkeAbmessungenVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.KapazitätStärkeAbmessungenVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.KapazitätStärkeAbmessungenVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.KapazitätStärkeAbmessungenVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.KapazitätStärkeAbmessungenVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.KapazitätStärkeAbmessungenVerfügbarkeitPreis