AuftragsverfolgungKontakt
Präzisions-Dichte-Aräometer, L20
Präzisions-Dichte-Aräometer, L20
L20-172, 1,720 - 1,740 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Artikelnr. SCNL3112057
Anbieter:   Ludwig Schneider
Präzisions-Dichte-Aräometer, L20
Artikelnr. SCNL3112057
Anbieter:  Ludwig Schneider
Präzisions-Dichte-Aräometer, L20
Präzisions-Dichte-Aräometer, L20
L20-172, 1,720 - 1,740 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Preis
156,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Präzisions-Dichte-Aräometer ohne Thermometer eignen sich zur Kalibrierung.
Fehlergrenze: ±0,0002 g/ml
Bezugstemperatur: 20 °C
Certifications: DIN 12791
Ordering information: Oberflächenspannung in Klasse M (Mittel) auf Anfrage.
Packaging: Einzeln in einer quadratischen Kunststoffhülse verpackt.
Spezifikationen
  • Länge:
    430 mm
  • Seq:
    57
  • Teilung:
    0,0002 g/ml
  • Modell:
    L20-172
  • Messbereich:
    1,720 - 1,740 g/ml