AuftragsverfolgungKontakt
Präzisions-Dichte-Aräometer, L20
L20-156, 1,560 - 1,580 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
  SCNL3112049
Präzisions-Dichte-Aräometer, L20
  SCNL3112049
Präzisions-Dichte-Aräometer, L20
Präzisions-Dichte-Aräometer, L20
L20-156, 1,560 - 1,580 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
143,00 €
1 * 1 ST
Diese Präzisions-Dichte-Aräometer ohne Thermometer eignen sich zur Kalibrierung.
Fehlergrenze: ±0,0002 g/ml
Bezugstemperatur: 20 °C
Certifications: DIN 12791
Ordering information: Oberflächenspannung in Klasse M (Mittel) auf Anfrage.
Packaging: Einzeln in einer quadratischen Kunststoffhülse verpackt.
  • Länge:
    430 mm
  • Seq:
    49
  • Teilung:
    0,0002 g/ml
  • Modell:
    L20-156
  • Messbereich:
    1,560 - 1,580 g/ml