AuftragsverfolgungKontakt
Präzisions-Dichte-Aräometer, L20
Präzisions-Dichte-Aräometer, L20
L20-146, 1,460 - 1,480 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Catalog # SCNL3112044
Supplier:   Ludwig Schneider
Präzisions-Dichte-Aräometer, L20
Catalog # SCNL3112044
Supplier:  Ludwig Schneider
Präzisions-Dichte-Aräometer, L20
Präzisions-Dichte-Aräometer, L20
L20-146, 1,460 - 1,480 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Price
143,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Präzisions-Dichte-Aräometer ohne Thermometer eignen sich zur Kalibrierung.
Fehlergrenze: ±0,0002 g/ml
Bezugstemperatur: 20 °C
Certifications: DIN 12791
Ordering information: Oberflächenspannung in Klasse M (Mittel) auf Anfrage.
Packaging: Einzeln in einer quadratischen Kunststoffhülse verpackt.
Specifications
  • Länge:
    430 mm
  • Seq:
    44
  • Teilung:
    0,0002 g/ml
  • Modell:
    L20-146
  • Messbereich:
    1,460 - 1,480 g/ml