AuftragsverfolgungKontakt
Präzisions-Dichte-Aräometer, L20 | Avantor
Präzisions-Dichte-Aräometer, L20
L20-098, 0,980 - 1,000 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Artikelnr. SCNL3112020
Anbieter:   Ludwig Schneider
Präzisions-Dichte-Aräometer, L20
Artikelnr. SCNL3112020
Anbieter:  Ludwig Schneider
Präzisions-Dichte-Aräometer, L20
Präzisions-Dichte-Aräometer, L20
L20-098, 0,980 - 1,000 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Preis
94,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Präzisions-Dichte-Aräometer ohne Thermometer eignen sich zur Kalibrierung.
Fehlergrenze: ±0,0002 g/ml
Bezugstemperatur: 20 °C
Zertifizierung: DIN 12791
Bestellinformation: Oberflächenspannung in Klasse M (Mittel) auf Anfrage.
Verpackung: Einzeln in einer quadratischen Kunststoffhülse verpackt.
Spezifikationen
  • Länge:
    430 mm
  • Seq:
    20
  • Teilung:
    0,0002 g/ml
  • Modell:
    L20-098
  • Messbereich:
    0,980 - 1,000 g/ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.