Dichte-Hydrometer
, 1,900 - 2,000 g/ml, 0,001 g/ml, 300 mm
Catalog # SCNL3031014
Supplier: Ludwig Schneider
Jump to:
Product Details & Documents
Dichte-Hydrometer bei 20 °C kalibriert.
* Werkszertifikat.
Certifications:
Ordering information: Auf Anfrage erhältlich mit Werks- oder DAkkS-Kalibrierzertifikat.
Delivery information:
Packaging: Verpackt in einer quadratischen Plastikhülle.
Specifications
- Länge:300 mm
- Seq:15
- Teilung:0,001 g/ml
- Messbereich:1,900 - 2,000 g/ml