Dichte-Hydrometer
, 1,800 - 1,900 g/ml, 0,001 g/ml, 300 mm
Artikelnr. SCNL3031013
Anbieter: Ludwig Schneider
Springe zu:
Product Details & Documents
Dichte-Hydrometer bei 20 °C kalibriert.
* Werkszertifikat.
Certifications:
Ordering information: Auf Anfrage erhältlich mit Werks- oder DAkkS-Kalibrierzertifikat.
Delivery information:
Packaging: Verpackt in einer quadratischen Plastikhülle.
Spezifikationen
- Länge:300 mm
- Seq:14
- Teilung:0,001 g/ml
- Messbereich:1,800 - 1,900 g/ml