Dichte-Hydrometer
, 1,600 - 1,700 g/ml, 0,001 g/ml, 300 mm
Artikelnr. SCNL3031011
Anbieter: Ludwig Schneider
Springe zu:
Product Details & Documents
Dichte-Hydrometer bei 20 °C kalibriert.
* Werkszertifikat.
:
: Auf Anfrage erhältlich mit Werks- oder DAkkS-Kalibrierzertifikat.
:
: Verpackt in einer quadratischen Plastikhülle.
Spezifikationen
- Länge:300 mm
- Seq:12
- Teilung:0,001 g/ml
- Messbereich:1,600 - 1,700 g/ml