AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer | Avantor
Dichte-Hydrometer
, 1,100 - 1,200 g/ml, 0,001 g/ml, 300 mm
Artikelnr. SCNL3031006
Anbieter:   Ludwig Schneider
Dichte-Hydrometer
Artikelnr. SCNL3031006
Anbieter:  Ludwig Schneider
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
, 1,100 - 1,200 g/ml, 0,001 g/ml, 300 mm
Preis
15,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dichte-Hydrometer bei 20 °C kalibriert.
* Werkszertifikat.
Zertifizierung:
Bestellinformation: Auf Anfrage erhältlich mit Werks- oder DAkkS-Kalibrierzertifikat.
Lieferumfang:
Verpackung: Verpackt in einer quadratischen Plastikhülle.
Spezifikationen
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    07
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    1,100 - 1,200 g/ml