AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
, 0,700 - 0,800 g/ml, 0,001 g/ml, 300 mm
Artikelnr. SCNL3031002
Anbieter:   Ludwig Schneider
Dichte-Hydrometer
Artikelnr. SCNL3031002
Anbieter:  Ludwig Schneider
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
, 0,700 - 0,800 g/ml, 0,001 g/ml, 300 mm
Preis
14,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dichte-Hydrometer bei 20 °C kalibriert.
* Werkszertifikat.
 :
 : Auf Anfrage erhältlich mit Werks- oder DAkkS-Kalibrierzertifikat.
 :
 : Verpackt in einer quadratischen Plastikhülle.
Spezifikationen
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    02
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    0,700 - 0,800 g/ml