AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer
, 0,600 - 0,700 g/ml, 0,001 g/ml, 300 mm
  SCNL3031001
Dichte-Hydrometer
  SCNL3031001
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
, 0,600 - 0,700 g/ml, 0,001 g/ml, 300 mm
15,80 €
1 * 1 ST
Dichte-Hydrometer bei 20 °C kalibriert.
* Werkszertifikat.
 :
 : Auf Anfrage erhältlich mit Werks- oder DAkkS-Kalibrierzertifikat.
 :
 : Verpackt in einer quadratischen Plastikhülle.
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    01
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    0,600 - 0,700 g/ml