AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PE | Avantor
Schläuche, PE
4,00 mm, 0,50 mm, 5,00 mm
Artikelnr. DENE3550405
Anbieter:   DEUTSCH NEUMANN
Schläuche, PE
Artikelnr. DENE3550405
Anbieter:  DEUTSCH NEUMANN
Schläuche, PE
Schläuche, PE
4,00 mm, 0,50 mm, 5,00 mm
Preis
167,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 m
Product Details & Documents
PE, translucent
  • Odorless and tasteless
  • Resistant to acids, bases, alcohols, and salt solutions up to temperature of 80 °C
  • Flexible
Spezifikationen
  • Schlauch Außen-Ø:
    5,00 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    4,00 mm
  • Wandstärke:
    0,50 mm
  • Seq:
    08