AuftragsverfolgungKontakt
Dropping bottles, LDPE
50 ml, 118 mm, 35 mm
Artikelnr. LAMA101
Anbieter:   LAMAPLAST
Dropping bottles, LDPE
Artikelnr. LAMA101
Anbieter:  LAMAPLAST
Dropping bottles, LDPE
50 ml, 118 mm, 35 mm
Preis
2,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
LDPE, translucent, narrow mouth
  • With cap and dosing tip
  • Suitable for foodstuffs
  • Good chemical and temperature resistance
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    35 mm
  • Kapazität:
    50 ml
  • Höhe:
    118 mm
  • Seq:
    01