AuftragsverfolgungKontakt
Dropping bottles, LDPE | Avantor
Dropping bottles, LDPE
1000 ml, 295 mm, 90 mm
Artikelnr. LAMA107
Anbieter:   LAMAPLAST
Dropping bottles, LDPE
Artikelnr. LAMA107
Anbieter:  LAMAPLAST
Dropping bottles, LDPE
1000 ml, 295 mm, 90 mm
Preis
8,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
LDPE, translucent, narrow mouth
  • With cap and dosing tip
  • Suitable for foodstuffs
  • Good chemical and temperature resistance
Dokumente
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    90 mm
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    295 mm
  • Seq:
    06