VWR®, Abfallbeutel
Autoklavierbare Beutel, transparent, mit "Biohazard" Druck, 32, 780×600 mm
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Zur sicheren Entsorgung von Laborabfällen wie Pipettenspitzen, Einweg-Petrischalen, Probenröhrchen usw. PP, 40 µm dick, klar, mit oder ohne ‚Biohazard‘-Aufdruck.
- Hitzebeständig bis 145 °C
- Autoklavierbar
Dokumente
Spezifikationen
- Kapazität:32
- Bezeichnung:Autoklavierbare Beutel, transparent, mit "Biohazard" Druck
- L×B:780×600 mm
- Seq:12
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.