AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Abfallbeutel | Avantor
VWR®, Abfallbeutel
Autoklavierbare Beutel, transparent, mit "Biohazard" Druck, 14 l, 610×420 mm
Artikelnr. 129-0588
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Abfallbeutel
Artikelnr. 129-0588
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Abfallbeutel
VWR®, Abfallbeutel
Autoklavierbare Beutel, transparent, mit "Biohazard" Druck, 14 l, 610×420 mm
Preis
136,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 200 ST
Product Details & Documents
Zur sicheren Entsorgung von Laborabfällen wie Pipettenspitzen, Einweg-Petrischalen, Probenröhrchen usw. PP, 40 µm dick, klar, mit oder ohne ‚Biohazard‘-Aufdruck.
  • Hitzebeständig bis 145 °C
  • Autoklavierbar
Spezifikationen
  • Kapazität:
    14 l
  • Bezeichnung:
    Autoklavierbare Beutel, transparent, mit "Biohazard" Druck
  • L×B:
    610×420 mm
  • Seq:
    11