VWR®, Abfallbeutel
Autoklavierbare Beutel, transparent, 14 l, 610×420 mm
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Zur sicheren Entsorgung von Laborabfällen wie Pipettenspitzen, Einweg-Petrischalen, Probenröhrchen usw. PP, 40 µm dick, klar, mit oder ohne ‚Biohazard‘-Aufdruck.
- Hitzebeständig bis 145 °C
- Autoklavierbar
Dokumente
Spezifikationen
- Kapazität:14 l
- Bezeichnung:Autoklavierbare Beutel, transparent
- L×B:610×420 mm
- Seq:04