AuftragsverfolgungKontakt
Cyclohexan, Sigma-Aldrich®
Cyclohexan, Sigma-Aldrich®
Glasflasche, 20 L
Artikelnr. SIAL227048-20L
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umwelt
Anbieter:   Merck
Cyclohexan, Sigma-Aldrich®
Artikelnr. SIAL227048-20L
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  110-82-7
Cyclohexan, Sigma-Aldrich®
Cyclohexan, Sigma-Aldrich®
Glasflasche, 20 L
CAS Nummer:  110-82-7
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS Nummer:110-82-7
  • Formel:C₆H₁₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003814
  • Molekulargewicht:84.16 g/mol
  • Merck-Index:13,02752
  • Siedepunkt:81 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:7 °C
  • Dichte:0,7785 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:–18 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:1145
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
  • EINECS:203-806-2
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    20 L