Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Polystyrene, analytical standards for GPC

Polystyrene, analytical standards for GPC

Mw 50000 (typical), 1 g
Artikelnr. 330345-1G
Anbieter:   Merck
Polystyrene, analytical standards for GPC
Artikelnr. 330345-1G
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Polystyrene, analytical standards for GPC
Polystyrene, analytical standards for GPC

Mw 50000 (typical), 1 g

CAS Nummer:  
Preis
122,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents

Certifications: Exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis

Caution: Storage temperature: 2...8 °C. Limited shelf life, expiry date on the label.

Spezifikationen

Spezifikationen

  • VE:
    1 g
  • Bezeichnung:
    Mw 50000 (typical)

Spezifikationen