Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Polystyrene, analytical standards for GPC

Mw 2000000 (typical), 1 g
Artikelnr. 327816-1G
Anbieter:   Merck
Polystyrene, analytical standards for GPC
Artikelnr. 327816-1G
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Polystyrene, analytical standards for GPC
Polystyrene, analytical standards for GPC

Mw 2000000 (typical), 1 g

CAS Nummer:  
Preis
122,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents

 : Exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis

 : Storage temperature: 2...8 °C. Limited shelf life, expiry date on the label.

Spezifikationen

Spezifikationen

  • VE:
    1 g
  • Bezeichnung:
    Mw 2000000 (typical)

Spezifikationen