AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Ascorbinsäure, Sigma-Aldrich® | Avantor
L(+)-Ascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
Glass bottle for solids, 100 g
Artikelnr. SIALA92902-100G
Anbieter:   Merck
L(+)-Ascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
Artikelnr. SIALA92902-100G
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  50-81-7
L(+)-Ascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
L(+)-Ascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  50-81-7
Preis
37,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS Nummer:50-81-7
  • Formel:C₆H₈O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00064328
  • Molekulargewicht:176.13 g/mol
  • Merck-Index:13,00837
  • Siedepunkt:553 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:190…192 °C
  • Dichte:1,694 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-066-2
  • REACH:exempt
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g
Spezifikationen