Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Schalen | Avantor

Schalen

Rechteckig, 450 ml, - mm, 110×160×39 mm
Artikelnr. 216-1564
Anbieter:   Novelis
Schalen
Artikelnr. 216-1564
Anbieter:  Novelis
Schalen
Schalen

Rechteckig, 450 ml, - mm, 110×160×39 mm

Preis
1 580,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents

Aluminium.

  • Ölfrei
  • Wiederverwertbar

Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    - mm
  • Kapazität:
    450 ml
  • Bezeichnung:
    Rechteckig
  • Seq:
    06
  • B×T×H:
    110×160×39 mm