AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Refrigerated Circulators
AP28R-30, −30…+200 °C, ±0,01 °C, 2,2 kW, 0,915 kW, 28 L, 457×672×683 mm
Artikelnr. 462-0237
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Refrigerated Circulators
Artikelnr. 462-0237
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Refrigerated Circulators
VWR®, Refrigerated Circulators
AP28R-30, −30…+200 °C, ±0,01 °C, 2,2 kW, 0,915 kW, 28 L, 457×672×683 mm
Preis
8 600,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Umwälzthermostate mit Edelstahlbad, wahlweise mit Advanced Programmable- oder Advanced Digital-Temperaturregler. Beide Ausführungen bieten eine einfache Navigation auf großen, intuitiven Displays, mehrere Kommunikationsoptionen einschließlich USB-A und -B, RS232/485, Ethernet sowie über eine externe Temperatursonde. Zum Ablassen des Badgefäßes kann die vordere Abdeckplatte abgenommen werden. Alle Modelle verfügen über einstellbare Übertemperaturabschaltpunkte und Übertemperaturschutz. Die Oberfläche bleibt auch bei hohen Arbeitstemperaturen stets kühl.
  • Arbeitstemperaturen von −40 bis +200 °C mit einer Stabilität von ±0,01 °C (außer 45 Liter-Modelle mit maximal 135 °C)
  • Druck-/Saugpumpe mit variabler Drehzahl und externer Umwälz- und Temperaturregelung
  • Um 180º drehbare Regler, Deckelverstausystem, chemikalienbeständiges Deck und Umweltkontrollsystem reduzieren Lärm, erhöhen die Kühlleistung und senken den Energieverbrauch
  • Die Kühltechnologie reguliert die erforderliche Kühlmenge und spart so Energie, während sie gleichzeitig eine schnelle Kühlung und präzise Kontrolle bei erhöhten Temperaturen ermöglicht
  • Ereigniszeitplanung (Uhrzeit und Datum), Echtzeituhr und Temperaturtrends für bis zu 10 Tage bei den Programmable Modellen
  • Wählbare Startbildschirme und Bildschirmhilfe
  • Automatische und/oder vom User einstellbare Leistungsoptimierung
Advanced Digital-Modelle besitzen ein intuitives 9,5-cm-Display mit Touchpad-Bedienung, 1-Punkt-Kalibrierung sowie Menüs und Bedienungshilfen in 4 Sprachen: Französisch, Deutsch, Spanisch und Englisch.
Advanced Programmable Modelle verfügen über ein intuitives 10,9-cm-Display, die Möglichkeit zur fünf-Punkt-Kalibrierung, Menüs und Benutzerführung in sechs Sprachen: Französisch, Deutsch, Spanisch, Englisch, Chinesisch und Arabisch, plus Zeit- und Temperaturprogrammierung (Programme mit 10×100-Schritten).
 : Entspricht DIN 12876-1, Sicherheitsklasse III
Maximale Pumpenleistung:
16,7 l/min, 250 mbar, Saugkraft: 12,2 l/min
 : Wird mit einer Reservoirabdeckung, Bypass-Schläuchen sowie Einlass- und Auslassadaptern (Steckerausführung) für 47-, 63- und 95-mm-Schläuche geliefert. Adapter für ¼” an M16 sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Fühler und weiteres Zubehör finden Sie unter http://vwr.com.
 : Hinweis: Kühlleistung bei 20 °C
Spezifikationen
  • Heizleistung:
    2,2 kW
  • Temperaturbereich:
    −30…+200 °C
  • Kapazität:
    28 L
  • Seq:
    26
  • B×T×H:
    457×672×683 mm
  • Kühl-Leistung:
    0,915 kW
  • Temp.-Konst.:
    ±0,01 °C
  • Typ:
    AP28R-30
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 461-0417
    Digital-zu-Analog-Adapter
    VWR Bad- und Kältethermostate, P- und D-Modelle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 462-0271
    PT100-Fühler mit 0,6-m-Kabel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 487,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 462-0273
    PT100-Fühler mit 7,6-m-Kabel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 730,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 462-0274
    PT100-Fühler mit 15-m-Kabel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 080,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 462-0272
    PT100-Fühler mit 3-m-Kabel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 540,00 €