Staining jars
Färbeschale, Edelstahl, - mm
Artikelnr. MARI6618000
Anbieter: MARIENFELD
Springe zu:
Product Details & Documents
Staining set consists of glass dish and staining jar made of soda lime glass, and staining tray made of either pressed glass or stainless steel.
These staining tray hold up to 10 slides (76×26 mm).
Jars made of heavy-walled soda lime glass with a relatively high coefficient of expansion, and it should not exposed to rapid temperature changes, to avoid cracks caused by tensions.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Färbeschale, Edelstahl
- B×T×H:- mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.