AuftragsverfolgungKontakt
Filling cannulae | Avantor
Filling cannulae
Filling cannulae, G 18, 50 mm
Artikelnr. MURRM718/03
Anbieter:   MURRAY S
Filling cannulae
Artikelnr. MURRM718/03
Anbieter:  MURRAY S
Filling cannulae
Filling cannulae, G 18, 50 mm
Preis
31,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Filling cannulae with blunt end and Luer lock fitting.
Bestellinformation: Different sizes and gauges are available.
Dokumente
Spezifikationen
  • Gauge:
    G 18
  • Bezeichnung:
    Filling cannulae
  • Länge:
    50 mm
  • Seq:
    004