AuftragsverfolgungKontakt
Filling cannulae
Filling cannulae
Filling cannulae, G 16, 76 mm
Artikelnr. MURRM716/05
Anbieter:   MURRAY S
Filling cannulae
Artikelnr. MURRM716/05
Anbieter:  MURRAY S
Filling cannulae
Filling cannulae, G 16, 76 mm
Preis
40,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Filling cannulae with blunt end and Luer lock fitting.
Ordering information: Different sizes and gauges are available.
Documents
Spezifikationen
  • Gauge:
    G 16
  • Bezeichnung:
    Filling cannulae
  • Länge:
    76 mm
  • Seq:
    008