AuftragsverfolgungKontakt
Filling cannulae | Avantor
Filling cannulae
Filling cannulae, G 14, 100 mm
Artikelnr. MURRM714/06
Anbieter:   MURRAY S
Filling cannulae
Artikelnr. MURRM714/06
Anbieter:  MURRAY S
Filling cannulae
Filling cannulae, G 14, 100 mm
Preis
48,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Filling cannulae with blunt end and Luer lock fitting.
Ordering information: Different sizes and gauges are available.
Dokumente
Spezifikationen
  • Gauge:
    G 14
  • Bezeichnung:
    Filling cannulae
  • Länge:
    100 mm
  • Seq:
    012