ContactUsLinkComponent
Ein aufschnappbarer Flachkopf-Moppbezug aus PolyMesh™ mit Urethanschaum-Innenseite und Edelstahl-Druckknöpfen, der auf den 14 Zoll ( 36 cm) SlimLine™-Adapter passt, um Böden, Wände und Decken effektiv zu reinigen und zu desinfizieren. Dieser Bezug au 1 * 24 ST
Catalog # MICRMZSM68-14
Supplier:  MICRONOVA
Ein aufschnappbarer Flachkopf-Moppbezug aus PolyMesh™ mit Urethanschaum-Innenseite und Edelstahl-Druckknöpfen, der auf den 14 Zoll ( 36 cm) SlimLine™-Adapter passt, um Böden, Wände und Decken effektiv zu reinigen und zu desinfizieren. Dieser Bezug au 1 * 24 ST
Catalog # MICRMZSM68-14
Supplier:  MICRONOVA
Frequently Bought Together