AuftragsverfolgungKontakt
Flathead mop covers, SnapMop™
Flathead mop covers, SnapMop™
M-Zone SnapMop™ NovaPoly Bezug, Breite 229 mm; unsteril, 230 mm
Artikelnr. 141-1021
Anbieter:   MICRONOVA
Flathead mop covers, SnapMop™
Artikelnr. 141-1021
Anbieter:  MICRONOVA
Flathead mop covers, SnapMop™
Flathead mop covers, SnapMop™
M-Zone SnapMop™ NovaPoly Bezug, Breite 229 mm; unsteril, 230 mm
Preis
590,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 24 ST
Product Details & Documents
A range of lightweight, snap-on flat head mop covers with urethane foam interiors, designed for effective cleaning and sanitising in the cleanroom. A variety of fabric options provide excellent absorbency, effective cleaning, and disinfectant dispersal for specialised cleaning.
  • Easy to change covers fit securely over mop frame
  • Urethane foam interiors fully encased in a choice of fabrics
  • NovaPoly: 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
  • PolySorb: 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
  • MegaTex: 100% non-woven polyamide is absorbent with a mildly abrasive surface
  • PolyMesh: 100% polyester with a layer of mesh provides a mild scrubbing surface
  • 228,6 mm covers are excellent for pass-throughs and smaller spaces
  • 355,6 and 457,2 mm covers are ideal for floors, walls, and ceilings
Covers are constructed with a thin urethane foam interior completely encased in polyester, ensuring no exposed foam and resulting in less weight and faster drying. Available in 100% polyester or with 'cleaning bands' in microfibre for additional cleaning power or MegaTex® for cleaning rough/textured surfaces or removing heavy deposits. Can be laundered, re-used and able to withstand alcohol, strong disinfectants and steam sterilisation. Also available gamma irradiated.
Stainless steel snap fasteners connection.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    M-Zone SnapMop™ NovaPoly Bezug, Breite 229 mm; unsteril
  • Länge:
    230 mm
  • Seq:
    6
  • Cat. No.:
    141-1021
  • Umweltfreundlichkeit:
    Abfallreduzierend
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    L×B
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 129-0536
    SlimLine™ Mopprahmen aus Edelstahl, 360° drehbar, Schnelltrennung, 9" flache Moppköpfe; Griffe der SSU Serie
    9×4" (22.9×10 cm) mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 379,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 129-0537
    SlimLine™ Mopprahmen aus Edelstahl, 360° drehbar, Schnelltrennung, 14" flache Moppköpfe; Griffe der SSU Serie
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 433,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    L×B
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 129-0538
    SlimLine™ Mopprahmen aus Edelstahl, 360° drehbar, Schnelltrennung, 18" flache Moppköpfe; Griffe der SSU Serie
    18×4" (45.7×10 cm) mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 450,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    L×B
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MICRQPSL-09
    SlimLine™ Plastic mop frame, 360° swivel, ACME connect, 9" flat head mops; STA series handles , 9" flat head mops; STA series handles
    9×4" (22.9×10 cm) mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 151,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    L×B
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 129-0976
    SlimLine™ Plastic mop frame, 360° swivel, ACME connect, 14" flat head mops; STA series handles
    14×4" (35.5×10 cm) mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 164,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    L×B
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MICRQPSL-18
    SlimLine™ Plastic mop frame, 360° swivel, ACME connect, 18" flat head mops; STA series handles
    18×4" (45.7×10 cm) mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 180,00 €