AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions
Buffer standard DIN 19266, 12,454, -, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Artikelnr. REGE112454
Anbieter:   REAGECON
Buffer solutions
Artikelnr. REGE112454
Anbieter:  REAGECON
CAS Nummer:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer standard DIN 19266, 12,454, -, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
41,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Bezeichnung:
    Buffer standard DIN 19266
  • pH Genauigkeit:
    -
  • pH-Wert:
    12,454