Infusionsverbinder
Verbindungsstück, LS-4, PVC, Luer-Lock-Anschluss mit Spannrolle, 35 cm, Innen-Ø 3 mm, Außen-Ø 4,1 mm
Anbieter: B. Braun
Springe zu:
Product Details & Documents
PVC extension connectors.
- Lock
Dokumente
Spezifikationen
- Bezeichnung:Verbindungsstück, LS-4, PVC, Luer-Lock-Anschluss mit Spannrolle, 35 cm, Innen-Ø 3 mm, Außen-Ø 4,1 mm
- Seq:03



