Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Drahtkorb für Laborglaswaren

Drahtkorb für Laborglaswaren

300×300×300 mm
Catalog # WCDF520-20-15
Drahtkorb für Laborglaswaren
Catalog # WCDF520-20-15
Drahtkorb für Laborglaswaren
Drahtkorb für Laborglaswaren

300×300×300 mm

Price
273,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Hergestellt aus Draht.

  • Punktgeschweißtes Gitter 8×8×1 mm
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit

Diese Drahtkörbe wurden für Laborglaswaren entwickelt.

Specifications
  • Seq:
    09
  • B×T×H:
    300×300×300 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.