AuftragsverfolgungKontakt
Storage tubes, barcoded, Corning®
Storage tubes, barcoded, Corning®
384× 2D barcoded storage tubes, square, without plug caps, 120 µl, Schwarz, racked, do 100 µl
Artikelnr. 479-0973
Anbieter:   Corning
Storage tubes, barcoded, Corning®
Artikelnr. 479-0973
Anbieter:  Corning
Storage tubes, barcoded, Corning®
Storage tubes, barcoded, Corning®
384× 2D barcoded storage tubes, square, without plug caps, 120 µl, Schwarz, racked, do 100 µl
Preis
2 410,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 7.680 ST
Product Details & Documents
PP. The 1D/2D storage line is an innovative product with both a linear 1D and 2D barcodes etched on each tube.
  • Maximum information, 14×14 dot 2D barcode
  • Barcode stability, laser-etched, not an attached label
  • Compound compatibility, polypropylene construction throughout, making it inert
Dokumente
Spezifikationen
  • Verpackt:
    racked
  • Empf. Arbeitsvolumen:
    do 100 µl
  • Kapazität:
    120 µl
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    384× 2D barcoded storage tubes, square, without plug caps
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Farbe
    Verpackt
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 731-0248
    Empty racks with lids for 384 round or square storage tubes
    Blau
    -
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 ST - 219,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Farbe
    Verpackt
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 731-0247
    384× storage tube plug cap on mats for round tube, 384 caps per mat
    Orange
    384 caps per mat
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 38.400 ST - 4 260,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Farbe
    Verpackt
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 731-0246
    384× storage tube plug cap for round tube
    Orange
    bulk pack
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 38.400 ST - 3 040,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Farbe
    Verpackt
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 731-0245
    Empty racks with lids for 96 screw capped or Thermoplastic Elastomers (TPE) capped storage tubes
    Natur
    -
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - 81,10 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Farbe
    Verpackt
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 731-0243
    Thermoplastic elastomer (TPE) 96 storage tube septum cap
    Weiß
    bulk packed
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 9.600 ST - 590,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Farbe
    Verpackt
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 731-0244
    Thermoplastic elastomer (TPE) 96 storage tube septum cap on mat
    Weiß
    96 caps per mat
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 4.800 ST - 826,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Farbe
    Verpackt
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 731-0242
    96× storage tube screw cap, with O-Ring, on mat, clear with cover
    Orange
    96 caps per mat
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 4.800 ST - 3 400,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Farbe
    Verpackt
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 731-0241
    96× screw caps for storage tubes 1,3 ml, with O-Ring
    Orange
    bulk packed
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 4.800 ST - 2 830,00 €