Detergent removal system, DetergentOUT™ Tween®
DetergentOUT™ Tween®, Micro, 10
Anbieter: G-Biosciences
Detergent removal system, DetergentOUT™ Tween®
Artikelnr. 786-214
Anbieter: G-Biosciences
CAS Nummer:
Springe zu:
Product Details & Documents
DetergentOUT™ Tween® is a spin column format detergent removal resin for polysorbate or Tween® detergents or surfactants.
DetergentOUT™ Tween® specifically removes polysorbate detergents without significant loss of proteins, dilution of the protein solution, or change to the buffer composition of the protein solution.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:10
- Bezeichnung:DetergentOUT™ Tween®, Micro
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.