Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Schwefelsäure ≥95%, TECHNICAL

Schwefelsäure ≥95%, TECHNICAL

Kunststoffkanister, 5 L
Catalog # 20685.360
Corrosive
Supplier:   VWR Chemicals
Schwefelsäure ≥95%, TECHNICAL
Catalog # 20685.360
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  7664-93-9
Schwefelsäure ≥95%, TECHNICAL
Schwefelsäure ≥95%, TECHNICAL

Kunststoffkanister, 5 L

CAS Number:  7664-93-9
Price
77,70 €
Log in for availability
1 * 5 L
Product Details & Documents
  • CAS Number:7664-93-9
  • Formula:H₂SO₄
  • MDL Number:MFCD00064589
  • Molecular Weight:98.08 g/mol
  • Merck Index:14,08974
  • Boiling Pt:330 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:10,38 °C
  • Density:1,84 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-639-5
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1.84 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • UN:1830
  • REACH:01-2119458838-20
Specifications

Specification Test Results

  • Assay:
    Min. 95 %

Specifications

  • Packung:
    Kunststoffkanister
  • VE:
    5 L

Specifications