AuftragsverfolgungKontakt
LED-Lampen | Avantor
LED-Lampen
LED Modul 4500 K ±300 K
Artikelnr. 630-1320
Anbieter:   MOTIC
LED-Lampen
Artikelnr. 630-1320
Anbieter:  MOTIC
LED-Lampen
LED-Lampen
LED Modul 4500 K ±300 K
Preis
90,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    LED Modul 4500 K ±300 K
  • Seq:
    302
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.