Pipette tips
Extended length (91 mm), 1 - 200 µl, -, Transparent, Pipetman, Eppendorf, Nichiryo, Oxford, Costar, Volac, Rainin, Finnpipette, Bulk
Artikelnr. DELT200026
Anbieter: DELTALAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
- Verpackt:Bulk
- Steril:-
- Volumen:1 - 200 µl
- Seq:06
- Spitzentyp:Extended length (91 mm)
- Spitzenfarbe:Transparent
- Zur Nutzung mit:Pipetman, Eppendorf, Nichiryo, Oxford, Costar, Volac, Rainin, Finnpipette