Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®
50 ml, 0,10 ml, 0,05 ± ml
Artikelnr. 612-3971
Anbieter: SciLabware
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas mit austauschbarem PTFE-Küken, Klasse AS.
- Kalibriert für höchste Präzision „Ex“
- PTFE-Küken für fettfreie Funktion
- Weiße Graduierungen aus Emaille für gute Sichtbarkeit mit dunklen Lösungen
: ISO 385.
Spezifikationen
- Kapazität:50 ml
- Seq:08
- Teilung:0,10 ml
- Toleranz:0,05 ± ml



