AuftragsverfolgungKontakt
Redox buffer solutions | Avantor
Redox buffer solutions
Redox buffer, 468 mV, 0,1, 6×30 ml, 6
Artikelnr. METT51350064
Anbieter:   Mettler - Toledo
Redox buffer solutions
Artikelnr. METT51350064
Anbieter:  Mettler - Toledo
CAS Nummer:  
Redox buffer solutions
Redox buffer, 468 mV, 0,1, 6×30 ml, 6
CAS Nummer:  
Preis
38,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Product Details & Documents
Redox buffer solutions are used for verification of all common redox sensors.
  • Temperature dependent
  • Used in quality assurance systems
A table on every bottle label indicates redox values at different temperatures and hence not used for calibration purposes.
Lieferumfang: Supplied with a quality inspection certificate.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    6
  • Bezeichnung:
    Redox buffer, 468 mV
  • Pk Info:
    6×30 ml
  • pH-Wert:
    0,1
Spezifikationen