AuftragsverfolgungKontakt
Reference electrode filling solutions | Avantor
Reference electrode filling solutions
Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, for ARGENTHAL™ reference systems, 250 mL
Artikelnr. METT51350072
Anbieter:   Mettler - Toledo
Reference electrode filling solutions
Artikelnr. METT51350072
Anbieter:  Mettler - Toledo
CAS Nummer:  
Reference electrode filling solutions
Reference electrode filling solutions
Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, for ARGENTHAL™ reference systems, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
27,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
FRISCOLYT-B® (84,4% glycerol, 11% KCl and 4,6% H₂O) is for low temperature samples.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, for ARGENTHAL™ reference systems
Spezifikationen